Få mere at vide
5-methoxy-1-indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307606
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307606 1 g 1g
11317606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11165.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5111-70-6 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5111-70-6
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD00003789
InChI nøgle QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
PubChem CID 78787
IUPAC navn 5-methoxy-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-1-indanone
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Mængde 1 g
Beilstein 1282137
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98%