Få mere at vide
5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime(Fluvoxamine Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16F3NO2/c1-19-9-3-2-4-12(17-18)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8,18H,2-4,9H2,1H3 |