Få mere at vide
5 M (5 N) natriumhydroxid analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11502962 Shop alle Reagecon produkter
:
5 M (5 N) natriumhydroxid analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), 5 L
Artikelnummer. 11502962
Brand: Reagecon S25005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fuldt faktoriseret, høj renhed, stabilt produkt udviklet og testet for syre/base titreringer
  • Testet af ISO 17025 akkrediteret testmetode
  • Testet til± 0,1 %
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller mere almindeligt automatiske titreringer
Tekniske data
Koncentration 5 M
FN nummer 1824
Mængde 5 L
Emballage HDPE jerrycan
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 5.0N (5.0M)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide