Få mere at vide
5-Isopropyl-m-xylene (~85%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Isopropyl-m-xylene |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16/c1-8(2)11-6-9(3)5-10(4)7-11/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vægt | 148.1252 |