Få mere at vide
5-isopropyl-2-methoxybenzenboronsyre, 98+%
Artikelnummer. 11338436
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338436 1 g 1g
11348436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17460.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 216393-63-4 | C10H15BO3 | 194,037 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216393-63-4
Molekylær formel C10H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 194.037
MDL nummer MFCD01318154
InChI nøgle UTKAEAGLVJFBMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isopropyl-2-methoxyphenylboronic acid, 5-isopropyl-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-methoxy-5-1-methylethyl phenyl, 2-methoxy-5-propan-2-ylphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-1-methylethyl phenyl boronic acid, 2-methoxy-5-propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-1cp8q, 2-methoxy-5-propan-2-yl-phenyl boronic acid, 5-isopropyl-2-methoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 4589190
IUPAC navn (2-methoxy-5-propan-2-ylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=CC(=C1)C(C)C)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 85°C to 87°C
Mængde 1 g
Beilstein 9193266
Formel vægt 194.04
Procent renhed ≥98%