Få mere at vide
5-Iodosalicylic acid, 97%
Artikelnummer. p-7025672
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11479197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21291.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 119-30-2 | C7H5IO3 | 264.018 g/mol
2-hydroxy-5-iodbenzoesyre er et reagens i forskellige organiske kemiske reaktioner, der fører til farmaceutiske forbindelser. Det er involveret i syntesen af mærkede benzamidanaloger til tumorbilleddannelse såvel som syntesen af farvestoffet, Congo Red, til biologiske analyser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-hydroxy-5-iodbenzoesyre er et reagens i forskellige organiske kemiske reaktioner, der fører til farmaceutiske forbindelser. Det er involveret i syntesen af mærkede benzamidanaloger til tumorbilleddannelse såvel som syntesen af farvestoffet, Congo Red, til biologiske analyser.
Opløselighed Opløselighed i
methanol er næsten gennemsigtig.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-30-2
Molekylær formel C7H5IO3
Molekylvægt (g/mol) 264.018
MDL nummer MFCD00002458
InChI nøgle SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodosalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo, salicylic acid, 5-iodo, 5-iodo-2-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-benzoic acid, rarechem al be 0824, labotest-bb lt00454718, 5-jod-salicylsaure, 5-iodosalicylicacid, 5-iodo-salicylicaci
PubChem CID 8388
IUPAC navn 2-hydroxy-5-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodosalicylic acid
Smeltepunkt 194°C to 199°C
Mængde 25 g
Beilstein 2090443
Formel vægt 264.02
Procent renhed 97%