Få mere at vide
5-Iodosalicylic Acid 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10272652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10272652 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10272652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122420050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodosalicylic acid
Navn note 97%
CAS 119-30-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 196°C to 201°C
Farve Beige to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H5IO3
MDL nummer MFCD00002458
Mængde 5 g
Beilstein 10, 112
Synonym 5-iodosalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo, salicylic acid, 5-iodo, 5-iodo-2-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-benzoic acid, rarechem al be 0824, labotest-bb lt00454718, 5-jod-salicylsaure, 5-iodosalicylicacid, 5-iodo-salicylicaci
InChI nøgle SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 264.018
PubChem CID 8388
Formel vægt 264.01
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodosalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.