Få mere at vide
5-jodisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437207 5 g 5g
11447207 25 g 25g
11457207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14988.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20780-76-1 | Molekylformel: C8H4INO2 | Molekylvægt: 273,029 g/mol
5-iodoisatin gennemgår kondensationsreaktion med fenol, hvilket giver 5-iodophenolisatin, malonsyre giver 6-iod-2-quinolone-4-carboxylsyre.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
5-iodoisatin gennemgår kondensationsreaktion med fenol, hvilket giver 5-iodophenolisatin, malonsyre giver 6-iod-2-quinolone-4-carboxylsyre.
Opløselighed
Opløselig acetone, eddikesyre, ethanol. Uopløselig i vand.
Bemærk
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20780-76-1
Molekylær formel C8H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 273.029
MDL nummer MFCD00016899
InChI nøgle OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoisatin, 5-iodoindoline-2,3-dione, 5-iodo isatin, 5-iodoindole-2,3-dione, 5-iodo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 5-iodo, 5-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-iodo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 5-iodo-isatine, 5-iodo-isatin
PubChem CID 88695
IUPAC navn 5-iod-1H-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1I)C(=O)C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodoisatin
Smeltepunkt ∼276 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 131248
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig acetone, eddikesyre, ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 273.03
Procent renhed 97%