Få mere at vide
5-Iodo-2-methylaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11361897
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361897 1 g 1g
11371897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07404.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83863-33-6
Molekylær formel C7H8IN
Molekylvægt (g/mol) 233.05
MDL nummer MFCD00051531
InChI nøgle IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-iodotoluene, 5-iodo-o-toluidine, 5-iodo-2-methyl-phenylamine, benzenamine, 5-iodo-2-methyl, benzenamine,5-iodo-2-methyl, 5-iodo-2-methyl-aniline, 5-iodo-2-methylbenzenamine, 5-iodo-2-methylphenylamine, 2-methyl-5-iodoaniline, #
PubChem CID 522802
IUPAC navn 5-iodo-2-methylaniline
SMIL CC1=CC=C(I)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-2-methylaniline
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2078769
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 233.05
Procent renhed 98%