Få mere at vide
5-iod-2-methoxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454600
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454600 1 g 1g
11464600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50135.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13472-61-2 | C6H6INO | 235.024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-61-2
Molekylær formel C6H6INO
Molekylvægt (g/mol) 235.024
MDL nummer MFCD07781180
InChI nøgle NTXRNCUPGYOZCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-iodopyridine, pyridine, 5-iodo-2-methoxy, pyridine,5-iodo-2-methoxy, pubchem6606, acmc-1c1li, 5-iodanyl-2-methoxy-pyridine
PubChem CID 23423786
IUPAC navn 5-iod-2-methoxypyridin
SMIL COC1=NC=C(C=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-2-methoxypyridine
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 235.03
Procent renhed 98%