Få mere at vide
5-Iodo-2-furaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11355485
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355485 1 g 1g
11365485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19670.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2689-65-8 | C5H3IO2 | 221.981 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2689-65-8
Molekylær formel C5H3IO2
Molekylvægt (g/mol) 221.981
MDL nummer MFCD00159503
InChI nøgle QPGPCPKDVSPJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-2-furaldehyde, 5-iodofurfural, 5-iodo-2-furancarboxaldehyde, 5-iodo-2-furaldehdye, 2-furancarboxaldehyde, 5-iodo, 5-iodofuraldehyde, acmc-209gtv, 5-iodofurancarboxaldehyde, 5-iodanylfuran-2-carbaldehyde
PubChem CID 693264
IUPAC navn 5-iodofuran-2-carbaldehyd
SMIL C1=C(OC(=C1)I)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-2-furaldehyde
Smeltepunkt 126°C to 127°C
Mængde 1 g
Beilstein 108406
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 221.98
Procent renhed 97%