Få mere at vide
5-Jod-1,2,3-trimethoxybenzen, 97%
Artikelnummer. 11358396
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358396 1 g 1g
11368396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17414.03
CAS: 25245-29-8 | C9H11IO3 | 294,09 g/mol
5-iod-1,2,3-trimethoxybenzen bruges som et primært og sekundært mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-iod-1,2,3-trimethoxybenzen bruges som et primært og sekundært mellemprodukt
i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25245-29-8
Molekylær formel C9H11IO3
Molekylvægt (g/mol) 294.09
MDL nummer MFCD01318153
InChI nøgle IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyiodobenzene, benzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy, acmc-1cfcc, 3,4,5-trimethoxy-iodobenzene, 3,4,5-trimethoxyphenyl iodide, 3,4,5-trimethoxy-iodo-benzene, 1-iodo-3,4,5-trimethoxybenzene, 1,2,3-trimethoxy-5-iodobenzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy-benzene, 5-iodanyl-1,2,3-trimethoxy-benzene
PubChem CID 298133
IUPAC navn 5-iod-1,2,3-trimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(I)=CC(OC)=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Smeltepunkt 85 °C til 87 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1529690
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 294.09
Procent renhed ≥98%