Få mere at vide
5-Hydroxynitrofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Hydroxynitrofen |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Cl2NO4/c13-9-5-10(14)12(6-11(9)16)19-8-3-1-7(2-4-8)15(17)18/h1-6,16H |
| Formel vægt | 298.9752 |