Få mere at vide
5-(Hydroxymethyl)furfural, 98%
Artikelnummer. 10316520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316520 5 g Glasflaske 5g
10654972 1 g Glasflaske 1g
11986161 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121460050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-47-0
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
InChI nøgle NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC navn 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyd
SMIL C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Hydroxymethyl)furfural
Smeltepunkt 30.0°C to 34.0°C
Farve Gul
Kogepunkt 114°C to 116°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5627
Mængde 5 g
Beilstein 18, V,1, 130
Merck Index 15,4871
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 126.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Chunks or Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(Hydroxymethyl)furfural
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.