Få mere at vide
5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10F3NOS/c1-7-10(6-17)18-11(16-7)8-2-4-9(5-3-8)12(13,14)15/h2-5,17H,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 273.0435 |