Få mere at vide
5-(Hydroxymethyl)-2-iodphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515744
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10515744 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10662275 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515744 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07809DA
Kemiske identifikatorer
CAS 773869-57-1
Molekylær formel C7H7IO2
Molekylvægt (g/mol) 250.035
InChI nøgle VIWWSAGABDIIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethyl-2-iodophenol, 3-hydroxy-4-iodobenzyl alcohol, 3-hydroxy-4-iodobenzenemethanol, benzenemethanol,3-hydroxy-4-iodo, zlchem 794, 5-hydroxymethyl-2-iodo-phenol, 3-hydroxy-4-iodophenyl methanol, 5-hydroxymethyl-2-iodanyl-phenol
PubChem CID 18525941
IUPAC navn 5-(hydroxymethyl)-2-iodphenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1CO)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(hydroxymethyl)-2-iodophenol
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 250.03
Procent renhed 97%