Få mere at vide
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15896650
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896650 1 g
15881111 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896650 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8206780001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-47-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Tekniske data
Smeltepunkt 27°C to 30°C
Kogepunkt 154°C to 155°C/16 hPa
MDL nummer MFCD00003234
Mængde 1 g
Synonym 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol, 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde