Få mere at vide
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474084
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474084 25 g 25g
11454084 1 g 1g
11464084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12475.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd anvendes som et mellemprodukt af OMBF (5,5'-oxydimethylenbis(2-furfural)), kroneethere. Det bruges i organisk syntese til fremstilling af dialdehyder, glycoler, ethere, aminoalkoholer og acetaler. Det fungerer som en antioxidant, der findes i nogle frugtjuice og karamelprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd bruges som mellemprodukt af OMBF (5,5)′ -oxydimethylenbis(2-furfural)), kroneethere. Det bruges i organisk syntese til fremstilling af dialdehyder, glycoler, ethere, aminoalkoholer og acetaler. Det fungerer som en antioxidant, der findes i nogle frugtjuice og karamelprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol
, ethylacetat, acetone, dimethylformamid, benzen, ether og chloroform.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-47-0
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.111
MDL nummer MFCD00003234
InChI nøgle NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC navn 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyd
SMIL C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Tæthed 1.206
Kogepunkt 114°C to 116°C (1 mmHg)
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.562
Mængde 25 g
Beilstein 110889
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,4832
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ethyl acetate,acetone,dimethylformamide,benzene,ether and chloroform.
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%