Learn More
5-hydroxymethyl-2-furaldehyd, 97%
Product Code. 11454084
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11454084 1 g 1g
11464084 5 g 5g
11474084 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11454084 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12475.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.86 DKK
    477.65 DKK / 1g
    Spare 52.21 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd anvendes som et mellemprodukt af OMBF (5,5'-oxydimethylenbis(2-furfural)), kroneethere. Det bruges i organisk syntese til fremstilling af dialdehyder, glycoler, ethere, aminoalkoholer og acetaler. Det fungerer som en antioxidant, der findes i nogle frugtjuice og karamelprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyd bruges som mellemprodukt af OMBF (5,5)′ -oxydimethylenbis(2-furfural)), kroneethere. Det bruges i organisk syntese til fremstilling af dialdehyder, glycoler, ethere, aminoalkoholer og acetaler. Det fungerer som en antioxidant, der findes i nogle frugtjuice og karamelprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol
, ethylacetat, acetone, dimethylformamid, benzen, ether og chloroform.
Noter
Luft- og lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-47-0
Molekylær formel C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 126.111
MDL nummer MFCD00003234
InChI nøgle NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC navn 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyd
SMIL C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Smeltepunkt 32 °C til 35 °C
Tæthed 1.206
Kogepunkt 114 °C til 116 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Brydningsindeks 1.562
Mængde 1 g
Beilstein 110889
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,4832
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, ethylacetat, acetone, dimethylformamid, benzen, ether og kloroform.
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.