missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde-13C6, TRC

Artikelnummer. 30012139
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012139 10 mg
30006074 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94700210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1219193-98-2
Molekylær formel 13C6H6O3
Molekylvægt (g/mol) 132.07
Synonym 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarboxaldehyde-13C6, 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran-13C6, HMF, 2-Hydroxymethyl-5-furfural-13C6, 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarbonal-13C6, 5-(Hydroxymethyl)furfural-13C6, 5-Hydroxymethylfurfurol-13C6, 5-Oxymethylfurfurole-13C6, NSC 40738-13C6;
SMIL O[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH]=O)O1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde-13C6
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 132.0518
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.