Få mere at vide
5-(Hydroxymethyl)-2’-deoxycytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Hydroxymethyl)-2'-deoxycytidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O5/c11-9-5(3-14)2-13(10(17)12-9)8-1-6(16)7(4-15)18-8/h2,6-8,14-16H,1,3-4H2,(H2,11,12,17)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| Formel vægt | 257.1012 |
| Procent renhed | >95% |