accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NONOH(R)(S)OH(R)OHO

CAS RN 7226-77-9

IUPAC Navn: 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(hydroxymethyl)-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Synonymer: 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(hydroxymethyl)pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol): 257.25
Molekylformel: C10H15N3O5
InChi Key: HMUOMFLFUUHUPE-XLPZGREQSA-N
SMILES: NC1=NC(=O)N(C=C1CO)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater