missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Hydroxy Flunixin (Contain 5% Flunixin), TRC

Artikelnummer. 17971845
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17971845 2.5 mg 2.5mg
17911535 1 mg -
17924075 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17971845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9424202.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75369-61-8
Molekylær formel C14 H11 F3 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 312.24
Synonym 5-Hydroxy-2-[[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Hydroxyflunixin
IUPAC navn 5-hydroxy-2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
SMIL Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy Flunixin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22)
Formel vægt 312.0722
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.