Få mere at vide
5-Hydroxy-2-nitrobenzoesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10130842
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10130842 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10552012 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10190882 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10130842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH00465DA
Kemiske identifikatorer
CAS 610-37-7
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.119
MDL nummer MFCD00017566
InChI nøgle BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formel vægt 183.12
Procent renhed 95%