Få mere at vide
5-hydroxy-2-nitrobenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11442260
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442260 10 g 10g
11432260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29194.09
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 610-37-7 | C7H5NO5 | 183,119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-37-7
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.119
MDL nummer MFCD00017566
InChI nøgle BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 168 °C til 172 °C
Mængde 10 g
Synonym 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formel vægt 183.12
Procent renhed 99%