Få mere at vide
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11432260
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432260 1 g 1g
11442260 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29194.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-37-7 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-37-7
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.119
MDL nummer MFCD00017566
InChI nøgle BUHKQTKKZAXSMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11882
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Mængde 1 g
Synonym 5-hydroxy-2-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-4-nitrophenol, benzoic acid, 5-hydroxy-2-nitro, 5-hydroxy-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-5-oxybenzoic acid, acmc-1b06l, 4-10-00-00338 beilstein handbook reference, 2-nitro-5-hydroxybenzoic acid, benzoic acid,5-hydroxy-2-nitro, 3-carboxy-4-nitrophenol;2-nitro-5-hydroxybenzoic acid
Formel vægt 183.12
Procent renhed 99%