Få mere at vide
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15591835 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15591835 1 g 10g
15575036 5 g 5g
15524383 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15591835 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121650010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 42454-06-8 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42454-06-8
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007332
InChI nøgle XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formyl-4-nitrophenol, 6-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 2-nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro, unii-va926z93if, 6-nitro-3-hydroxy benzaldhyde, pubchem8205, acmc-1an3l, 4-08-00-00250 beilstein handbook reference
PubChem CID 39211
IUPAC navn 5-hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
SMIL OC1=CC=C(C(C=O)=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 168.0°C to 170.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel HOC6H3(NO2)CHO
Mængde 1 g
Beilstein 08,63
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.