Få mere at vide
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388585
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388585 5 g 5g
11378585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12051.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 42454-06-8 | Molecular Formula: C7H5NO4 | Molecular Weight: 167.12 g/mol
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med luft, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42454-06-8
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007332
InChI nøgle XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formyl-4-nitrophenol, 6-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 2-nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro, unii-va926z93if, 6-nitro-3-hydroxy benzaldhyde, pubchem8205, acmc-1an3l, 4-08-00-00250 beilstein handbook reference
PubChem CID 39211
IUPAC navn 5-hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
SMIL OC1=CC=C(C(C=O)=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 166 °C til 168 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1910196
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 167.12
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.