Få mere at vide
5-Hydroxy-2-iodbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316674
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10316674 1 g 1g
10376714 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316674 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07995DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50765-11-2
Molekylær formel C7H5IO2
Molekylvægt (g/mol) 248.019
MDL nummer MFCD09025923
InChI nøgle JRJRYFRHGBHRHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-2-iodo-benzaldehyde, 2-jod-5-oxy-benzaldehyd, benzaldehyde,5-hydroxy-2-iodo
PubChem CID 279261
IUPAC navn 5-hydroxy-2-iodbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C=O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 248.01
Procent renhed 95%