Få mere at vide
5-(Hexadecanoylamino)fluorescein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Hexadecanoylamino)fluorescein |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H43NO6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-34(40)37-25-16-19-29-28(22-25)35(41)43-36(29)30-20-17-26(38)23-32(30)42-33-24-27(39)18-21-31(33)36/h16-24,38-39H,2-15H2,1H3,(H,37,40) |
| Formel vægt | 585.309 |