Få mere at vide
5-Formylfuran-2-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 11394825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394825 5 g 5g
11384825 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17920.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27329-70-0 | C5H5BO4 | 139.901 g/mol
Som et bifunktionelt reagens, der anvendes i syntesen afπ -udvidede heteroarylfuransystemer. Reaktant involveret i Suzuki-kobling til syntese af stabile farvefølsomme solceller. Reaktant involveret i syntese af biologisk aktive molekyler, herunder heteroarylering til syntese af HIF-1-hæmmere, disalicylsyre-furanyl-derivater til inhibering af ephrin-binding, HIV-1-integraseinhibitorer, epidermal vækstfaktor-receptorhæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Som et bifunktionelt reagens, der bruges i syntesen af π -udvidede heteroarylfuransystemer. Reaktant involveret i Suzuki-kobling til syntese af stabile farvefølsomme solceller. Reaktant involveret i syntese af biologisk aktive molekyler, herunder heteroarylering til syntese af HIF-1-hæmmere, disalicylsyre-furanyl-derivater til inhibering af ephrin-binding, HIV-1-integraseinhibitorer, epidermal vækstfaktor-receptorhæmmere.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27329-70-0
Molekylær formel C5H5BO4
Molekylvægt (g/mol) 139.901
MDL nummer MFCD01114696
InChI nøgle JUWYQISLQJRRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylfuran-5-boronic acid, 5-formylfuran-2-yl boronic acid, 5-formyl-2-furanboronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, 5-formyl-2-furylboronic acid, 5-formyl-2-furanylboronic acid, 2-formylfuran-5-boronicacid, 5-formyl-2-furyl boronic acid, 5-formyl-2-furanyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-furanyl
PubChem CID 2734355
IUPAC navn (5-formylfuran-2-yl)boronsyre
SMIL B(C1=CC=C(O1)C=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formylfuran-2-boronic acid
Smeltepunkt ∽140°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 1637050
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 139.9
Procent renhed 95%