Få mere at vide
5-Formylfuran-2-boronsyre, 95%
Beskrivelse
Som et bifunktionelt reagens, der anvendes i syntesen afπ -udvidede heteroarylfuransystemer. Reaktant involveret i Suzuki-kobling til syntese af stabile farvefølsomme solceller. Reaktant involveret i syntese af biologisk aktive molekyler, herunder heteroarylering til syntese af HIF-1-hæmmere, disalicylsyre-furanyl-derivater til inhibering af ephrin-binding, HIV-1-integraseinhibitorer, epidermal vækstfaktor-receptorhæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Som et bifunktionelt reagens, der bruges i syntesen af π -udvidede heteroarylfuransystemer. Reaktant involveret i Suzuki-kobling til syntese af stabile farvefølsomme solceller. Reaktant involveret i syntese af biologisk aktive molekyler, herunder heteroarylering til syntese af HIF-1-hæmmere, disalicylsyre-furanyl-derivater til inhibering af ephrin-binding, HIV-1-integraseinhibitorer, epidermal vækstfaktor-receptorhæmmere.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formylfuran-2-boronic acid |
| Smeltepunkt | ∽140 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1637050 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 139.9 |
| Procent renhed | 95% |