Få mere at vide
5-fluorsalicylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025990
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11324659
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21751.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 345-16-4 | C7H5FO3 | 156.112 g/mol
5-Fluorosalicylsyre blev brugt som intern standard i kvantificeringen af salicylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
5-Fluorosalicylic acid was used as internal standard in the quantification of salicylic acid.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345-16-4
Molekylær formel C7H5FO3
Molekylvægt (g/mol) 156.112
MDL nummer MFCD00002456
InChI nøgle JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorosalicylic acid, 2-hydroxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxybenzoicacid, 5-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, 5fluorosalicylic acid, pubchem1382, 5-fluoro-salicylic acid, 2-carboxy-4-fluorophenol
PubChem CID 67658
IUPAC navn 5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorosalicylic acid
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Mængde 250 mg
Beilstein 2209120
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 156.11
Procent renhed 97%