Få mere at vide
5-fluorsalicylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480367
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480367 1 g 1g
11324659 250 mg 250mg
11314659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21751.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 345-16-4 | C7H5FO3 | 156.112 g/mol
5-Fluorosalicylsyre blev brugt som intern standard i kvantificeringen af salicylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Fluorosalicylsyre blev brugt som intern standard i kvantificeringen af
salicylsyre.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345-16-4
Molekylær formel C7H5FO3
Molekylvægt (g/mol) 156.112
MDL nummer MFCD00002456
InChI nøgle JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorosalicylic acid, 2-hydroxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxybenzoicacid, 5-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, 5fluorosalicylic acid, pubchem1382, 5-fluoro-salicylic acid, 2-carboxy-4-fluorophenol
PubChem CID 67658
IUPAC navn 5-fluor-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorosalicylic acid
Smeltepunkt 178°C to 182°C
Mængde 1 g
Beilstein 2209120
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 156.11
Procent renhed 97%