Få mere at vide
5-Fluorosalicylaldehyd, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluorosalicylaldehyde |
| Smeltepunkt | 82 °C til 85 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 140.12 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver eller flager |