Få mere at vide
5-Fluoroisatin, 98%
Artikelnummer. 11445766
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445766 25 g 25g
11425766 1 g 1g
11435766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20831.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 443-69-6 | C8H4FNO2 | 165,123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-69-6
Molekylær formel C8H4FNO2
Molekylvægt (g/mol) 165.123
MDL nummer MFCD00022795
InChI nøgle GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
PubChem CID 236566
IUPAC navn 5-fluor-lH-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroisatin
Smeltepunkt 224 °C til 227 °C
Mængde 25 g
Beilstein 131241
Formel vægt 165.12
Procent renhed 98%