Få mere at vide
5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15214754 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15214754 5 g 5g
15204754 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214754 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2338-71-8
Molekylær formel C9H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 163.15
MDL nummer MFCD00022719
InChI nøgle YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
PubChem CID 259089
IUPAC navn 5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
SMIL FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 170°C to 172°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 163.15
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.