Få mere at vide
5-Fluorindol-3-carboxaldehyd, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 164 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 1449216 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 163.15 |
| Procent renhed | 98% |