Få mere at vide
5-fluor-2-(trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Som råmateriale i organisk syntese. Anvendt i farveindustrien. Som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Som råmateriale i organisk syntese. Anvendt i farveindustrien. Som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Sparsomt opløseligt (0,40 g/L) (25 °C).
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol |
| Smeltepunkt | 48 °C til 52 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Synonym | 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol, 4-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem2171, intermediates-zcf02657, phenol,5-fluoro-2-trifluoromethyl, phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt (0,40g/L) (25 °C). |
| Formel vægt | 180.1 |
| Procent renhed | 97% |