Få mere at vide
5-fluor-2-(trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475157 1 g 1g
15485157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32445.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 243459-91-8 | Molekylær formel: C7H4F4O | Molekylvægt: 180,102 g/mol
Som råmateriale i organisk syntese. Anvendt i farveindustrien. Som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Som råmateriale i organisk syntese. Anvendt i farveindustrien. Som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Sparsomt opløseligt (0,40 g/L) (25 °C).
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 243459-91-8
Molekylær formel C7H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 180.102
MDL nummer MFCD00236302
InChI nøgle QWLZSSYHAJSEHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774803
IUPAC navn 5-fluor-2-(trifluormethyl)phenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
Smeltepunkt 48 °C til 52 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol, 4-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem2171, intermediates-zcf02657, phenol,5-fluoro-2-trifluoromethyl, phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt (0,40g/L) (25 °C).
Formel vægt 180.1
Procent renhed 97%