Få mere at vide
5-fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366809 1 g 1g
11376809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26751.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig
i organiske
opløsningsmidler
Bemærkninger
Luftfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 231291-14-8
Molekylær formel C8H7F4N
Molekylvægt (g/mol) 193.145
MDL nummer MFCD00236288
InChI nøgle ZRDWPCJUMDGSCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzylamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methylamine, 1-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, acmc-1cqk1, ksc494q0r, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzylamine, 5-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methamine
PubChem CID 2737568
IUPAC navn [5-fluor-2-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)CN)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents
Formel vægt 193.15
Procent renhed 97%