Få mere at vide
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11486356
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486356 5 g 5g
11476356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23135.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 239135-48-9
Molekylær formel C8H5BrF4
Molekylvægt (g/mol) 257.03
MDL nummer MFCD00236290
InChI nøgle MQZWBTRGSDOAIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzyl bromide, acmc-1cfdc, 5-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-trifluoromethyl-5-fluoro-benzyl bromide, alpha-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, benzene,2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl, a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene;a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 2737578
IUPAC navn 2-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC1=CC(CBr)=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Brydningsindeks 1.4817
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 257.03
Procent renhed 97%