Få mere at vide
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319935
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319935 5 g 5g
11309935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19901.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90381-08-1
Molekylær formel C8H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 192.113
MDL nummer MFCD00236276
InChI nøgle MITVIZWTPVYRDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde, otf-bad-5f, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem7151, 5-fluoro-2-trifluoromethy-benzaldehyde
PubChem CID 2737538
IUPAC navn 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brydningsindeks 1.451
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 192.11
Procent renhed 97%