Learn More
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11309935
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11309935 1 g 1g
11319935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11309935 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19901.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90381-08-1
Molekylær formel C8H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 192.113
MDL nummer MFCD00236276
InChI nøgle MITVIZWTPVYRDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde, otf-bad-5f, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem7151, 5-fluoro-2-trifluoromethy-benzaldehyde
PubChem CID 2737538
IUPAC navn 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brydningsindeks 1.451
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 192.11
Procent renhed 97%