Få mere at vide
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436097
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15436097
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33278.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123572-63-4
Molekylær formel C7H5F4NO
Molekylvægt (g/mol) 195.117
MDL nummer MFCD16652514
InChI nøgle AUJAYNLPYRARLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy, acmc-20mqnl
PubChem CID 14439307
IUPAC navn 5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)N)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Formel vægt 195.11
Procent renhed 97%