Få mere at vide
5-Fluor-2-nitrotoluen, 98+%
Artikelnummer. 11451678
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451678 10 g 10g
11461678 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11451678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13944.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 446-33-3 | C7H6FNO2 | 155,128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-33-3
Molekylær formel C7H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 155.128
MDL nummer MFCD00007283
InChI nøgle JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-nitrotoluene, 3-fluoro-6-nitrotoluene, 4-fluoro-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-5-fluoro toluene, benzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro, toluene, 5-fluoro-2-nitro, 2-nitro-5-fluorotoluene, 2-methyl-4-fluoronitrobenzene, 3-methyl-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro-benzene
PubChem CID 94956
IUPAC navn 4-fluor-2-methyl-1-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-nitrotoluene
Smeltepunkt ∼20°C
Tæthed 1.27
Kogepunkt 97°C to 98°C (10 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.528
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2046652
Formel vægt 155.13
Procent renhed ≥98%