Få mere at vide
5-fluor-2-nitrophenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322119
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322119 1 g 1g
15473397 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26125.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3456-75-5
Molekylær formel C8H5FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 180.138
MDL nummer MFCD00039742
InChI nøgle YETOJTGGLXHUCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile, 2-5-fluoro-2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 5-fluoro-2-nitro, acetonitrile, 2-5-fluoro-2-nitrophenyl, acetonitrile, 5-fluoro-2-nitrophenyl, ambkkkkk707, acmc-1ah79, 5-fluoro-2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile,5-fluoro-2-nitro
PubChem CID 18945
IUPAC navn 2-(5-fluor-2-nitrophenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)CC#N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 180.14
Procent renhed 99%