Få mere at vide
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11384246
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384246 1 g 1g
11394246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19327.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
CAS: 395-81-3 | C7H4FNO3 | 169,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 395-81-3
Molekylær formel C7H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00153175
InChI nøgle KKAFVHUJZPVWND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-nitrobenzadehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-formylnitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, 5-fluioro-2-nitrobenzaldehyde, pubchem3078, acmc-209j6a, 3-fluoro-6-nitrobenzaldehyde, ksc581k6t
PubChem CID 587090
IUPAC navn 5-fluor-2-nitrobenzaldehyd
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 93°C to 96°C
Kogepunkt 153°C (23 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1869010
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 169.11
Procent renhed 98%