Få mere at vide
5-fluor-2-methylphenylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10027759 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10027759 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10027759 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431830500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 186496-59-3, 109-99-9
CAS min % 8.89, 86.67
CAS Max % 13.33, 91.11
Farve Gul
Tæthed 0.9600g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C7H6BrFMg
Lineær formel F(CH3)C6H3MgBr
MDL nummer MFCD01311468
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.96
Synonym bromo 5-fluoro-2-methylphenyl magnesium, magnesium,bromo 5-fluoro-2-methylphenyl, xkmsjpvajjfyfu-uhfffaoysa-m, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 2-methyl-5-fluorophenyl magnesium bromide, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle XKMSJPVAJJFYFU-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC=C(F)C=C1[Mg]Br
IUPAC navn magnesium;1-fluor-4-methylbenzen-5-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778349
Formel vægt 213.33
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.