missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15450936
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450936 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15450936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54234.AE
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 186496-59-3
Molekylær formel C7H6BrFMg
MDL nummer MFCD01311468
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive
Synonym bromo 5-fluoro-2-methylphenyl magnesium, magnesium,bromo 5-fluoro-2-methylphenyl, xkmsjpvajjfyfu-uhfffaoysa-m, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 2-methyl-5-fluorophenyl magnesium bromide, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI nøgle XKMSJPVAJJFYFU-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC=C(F)C=C1[Mg]Br
IUPAC navn magnesium;1-fluoro-4-methylbenzene-5-ide;bromide
Molekylvægt (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778349
Formel vægt 213.33
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.